Learn More
Prénylamine, TRC
Code produit 30010725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010725 50 mg 50mg
30004205 100 mg 100mg
30005913 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP71280050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 390-64-7
Formule moléculaire C24 H27 N
Poids moléculaire (g/mol) 329.48
Synonyme Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-γ-phenyl-, Phenethylamine, N-(3,3-diphenylpropyl)-α-methyl- (6CI,8CI), N-(1-Methyl-2-phenylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine, B 436, DL-Prenylamine, Elecor, N-(3,3-Diphenylpropyl)-α-methylphenethylamine, N-(3,3-Diphenylpropyl)-α-methylphenylethylamine, Prenylamine, Prenylamine (vasodilator), SAN 13-194, Sandoz 13-194, Segontin
Nom IUPAC 3,3-diphényle-N-(1-phénylpropane-2-yl)propane-1-amine
SMILES CC(Cc1ccccc1)NCCC(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Prenylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H27N/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3
Poids de la formule 329.2143
Pourcentage de pureté >95%