Learn More
Applied Biosystems™ PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent
Code produit 30000667 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000667 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30000667 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4318930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    206.00€ / 1 pièces
    Économisez 36.00€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions.
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions. These samples often have high lipid content that can inhibit PCR amplification of the template. Using a simple boil and spin protocol, PrepMan™Ultra Reagent efficiently inactivates PCR inhibitors, significantly reducing the need to repeat the template preparation step.
Le réactif de préparation des échantillons PrepMan™ Ultra a été développé pour la préparation rapide du modèle ADN à partir d’agents pathogènes présents dans les denrées alimentaires à Gram négatif, à des fins d’utilisation dans le cadre de réactions d’amplification par PCR. Ces échantillons présentent souvent une concentration lipidique élevée susceptible d’inhiber l’amplification par PCR du modèle. Grâce à un simple protocole d’ébullition et de centrifugation, le réactif PrepMan™Ultra désactive de façon efficace les inhibiteurs de PCR et permet de réduire la nécessité de répéter l’étape de préparation.
Le réactif PrepMan™ Ultra est employé dans la préparation d’un modèle compatible avec la PCR impliquant de nombreuses sources différentes, notamment des bactéries, de la levure, des champignons filamenteux, issus d’une culture sur plaque ou liquide, de frottis de tissus de mammifère, de cellules humaines (prélèvement buccal) et de sang total de mammifère. Le modèle ainsi obtenu a été utilisé sous forme amplifiée dans des essais biologiques de distinction allélique, dans la détection et l’évaluation quantitative d’organismes génétiquement modifiés (OGM), la détection de pathogènes d’origine alimentaire, l’identification microbienne et le typage de coloration bactérienne.
• Protocole simple et rapide permettant d’obtenir plus rapidement des résultats
• Formulation unique désactivant les inhibiteurs de la PCR, pour une homogénéité des résultats.
• Modèle compatible avec la PCR pouvant être obtenu à partir d’un grand nombre de types d’échantillons.
• Méthode abordable, permettant une préparation économique.
• Solution homogène avec spécifications minimales en matière de manipulation des échantillons.
• Microtubes de centrifugation permettant de n’avoir recours à aucun équipement supplémentaire pour la préparation des modèles.
Avec sa formulation récente, le réactif PrepMan™ Ultra est une solution homogène qui ne contient aucun Chelex™ ni aucun autre type de résine ou de matrice.
Conçu en tant que remplacement⁄amélioration du réactif de préparation des échantillons PrepMan™, ce produit doit être conseillé aux utilisateurs de réactifs PrepMan™, existants comme potentiels.
Utilisé avec
Réseau capillaire de l’analyseur génétique 3130xl⁄3100, 36 cm, septa de plaques de 96 puits, mélange maître AmpliTaq Gold™ PCR, 250 unités⁄ 5 ml, kit de séquençage de cycles BigDye™ Terminator v1.1, polymère POP-6™ pour analyseurs génétiques 3100⁄3100-Avant™, réactif de préparation d’échantillons PrepMan™ Ultra avec protocole, kit de détection de maïs OGM 35S avec procotoles TaqMan™, kit de détection 35S de soja OGM TaqMan™ avec protocoles.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contents: One bottle of reagent.
Store the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent, at room temperature. Do not freeze or autoclave the PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent.
Format Bottle
Type d’échantillon Bacterial Culture, Food, Fungi, Whole Blood
Type de produit final Genomic DNA, Bacterial DNA
À utiliser avec (application) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Sequencing, PCR
Nbre de réactions 200 Preps
Gamme de produits PrepMan
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système MicroSEQ™ ID
Heure du test 15 min