Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit
Code produit 30000671 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000671 100 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30000671 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4413686
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
The Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit is optimized for highly efficient DNA recovery from complex mixtures of proteins, buffers, and salts which are typical of samples that need to be quantitated for residual host cell line DNA.
The Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit is optimized for highly efficient DNA recovery from complex mixtures of proteins, buffers, and salts which are typical of samples that need to be quantitated for residual host cell line DNA. Quantitative and consistent recovery of DNA can be obtained from challenging matrices, including samples that have high protein concentration, low pH, or high salt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Includes buffers, magnetic beads and enzymes for DNA extraction for residual DNA quantitation for 100 reactions
Isolation Technology Magnetic Bead
Balance Mini
Type d’échantillon Biopharmaceutical Production Samples
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) Impurity Testing
Compatibilité à haut débit Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols
Nbre de réactions 100 preps
Gamme de produits PrepSEQ
Quantité 100 préparations
Volume d’échantillon 100 μL
Cible ADN génomique
Heure du test 2 hr.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, Thiocyanic acid, Proteinase,Glycerin