Learn More
Asecos™ Capteur de présence ION-ULTRA-90
Code produit 31789612 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Retards de fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
31789612 Retards de fermeture automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31789612 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 42169
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Accessoire électronique de capteurs en option pour le modèle ION-ULTRA-90 de l’armoire asecos de sécurité ION-LINE
  • Avec le capteur de présence, les portes restent ouvertes automatiquement tant qu’il détecte les personnes à portée de balancement.
  • Pour une utilisation maximale lors du chargement et du déchargement de l’armoire.
  • Il fonctionne avec le système de sécurité intégré des portes du meuble – préservant la fermeture automatique de la porte et l’alerte acoustique une fois que l’utilisateur quitte la zone de détection.
Spécification
À utiliser avec (application) Retards de fermeture automatique
Poids (impériale) 2.20 lb.
Poids (métrique) 1 kg
Type de produit Capteur de présence