Learn More
Conservateur, pour microscopie, sans odeur, Fisher Chemical
Code produit 10746491 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10746491 Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10746491 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7300/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Conservateur
Quantité 500 mL
Matériau Flacon : Verre avec revêtement en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Preservative
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.