Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de °précision, 20 °C à 450 °C
Code produit 10272631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Charge max. d’échantillons:
150 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Charge max. d’échantillons Conditionnement
10272631 150 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10272631 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur PZ44/230
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Rectangle, Dimensions : 11,5 x 17 in, Charge maximale admissible : 150 kg
Forme : Rectangle ; Dimensions : 11,5 x 17 in ; Charge maximale de l'échantillon : 150 kg
Spécification
Dimensions 11,5 x 17 po
max. (métrique) 20°C à 450°C
Poids (impériale) 57.3 lb.
Hauteur (métrique) 205 mm
Poids (métrique) 26 kg
Largeur (métrique) 310 mm
Puissance 3 300 w
Alimentation électrique 220/240 V, 3300 W
Charge max. d’échantillons 150 kg
Forme Rectangle
Tension 230 / 240 V
Type Plaque chauffante