Learn More
Buerkle™ Pulvérisateur de pression
Code produit 10038430 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10038430 1500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10038430 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03090100
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mettez la pression sur votre nettoyage et votre désinfection avec Buerkle™ Pulvérisateurs à pression. Le débit de Clelow est d'environ 0,4 à 1,2 mL par minute. Le pulvérisateur à pression standard peut être complété par une lancette de pulvérisation ou une buse à mousse de 250 mm de long, qui produit de la mousse avec des liquides moussants.
  • PE-HD
  • 1 500 ml
  • La pompe à piston produit une pression de 2 bars avant que la pulvérisation ne commence par simple pression sur le bouton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1500 mL
Capacité (impériale) 50,72 oz.
À utiliser avec (application) Pour la désinfection, le nettoyage, la protection des usines, la chromatographie sur couche mince, l’utilisation technique et sanitaire
Matériau PEHD
D.I. du col (métrique) 45 mm
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 30°C
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Hauteur (métrique) 315 mm
Type de produit Pulvérisateur à pompe à levier avec buse réglable
Autoclavable Non autoclavable