Learn More
Cole-Parmer™ ±Transmetteur composé avec une précision de 0,25 %, sortie de 0,5 à 5,5 V
Code produit 11796058 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
± 0,25%
Sorties:
0,5 à 5,5 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Sorties Conditionnement
11796058 ± 0,25% 0,5 à 5,5 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11796058 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6807532
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez en précision à moindre coût avec l'émetteur composé.
  • Convient aux applications soumises à des chocs/vibrations importants.
  • Le capteur SS fixé à l'électrode SS forme un condensateur variable.
  • Économique, d'une excellente précision et de hautes performances.
  • Idéal pour les équipements industriels OEM, les moteurs, les systèmes hydrauliques et la commande de compresseurs.
  • Les transducteurs avec une sortie de 4 à 20 mA ont des fils rouges (alimentation positive) et noirs (sortie).
  • Les transducteurs avec une sortie de 0,5 à 5,5 V ont des fils rouges (alimentation positive), verts (sortie) et noirs/blancs (communs).
Spécification
Type de produit Transducteur de pression VSK5
Classification environnementale IP65 (NEMA 4X)
Précision ± 0,25%
Matériau du boîtier Acier inoxydable, PBT, PET et mélange de polycarbonate
Sorties 0,5 à 5,5 V
Gamme de pression -14,7 à 15 psi