Learn More
Julabo Presto Système de traitement A70
GREENER_CHOICE
Code produit 30244959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-75 à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
30244959 -75 à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30244959 Fournisseur Julabo Code fournisseur 9420701.N2
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le refroidi par air Presto L'A70 est le système de traitement à 2 étages le plus compact de JULABO et offre des capacités de refroidissement élevées pour des températures aussi basses que -75 °C.
Le refroidi par air Presto L'A70 est le système de traitement à 2 étages le plus compact de JULABO et offre des capacités de refroidissement élevées pour des températures aussi basses que -75 °C.
Les systèmes de contrôle de température hautement dynamiques Presto sont conçus pour un contrôle de température de haute précision pour une large gamme d'applications telles que les cuves de réacteurs ou les essais de contrainte des matériaux. De plus, grâce à l'utilisation de composants performants, les systèmes de traitement peuvent compenser les réactions exothermiques et endothermiques de manière exceptionnellement rapide. La surveillance interne permanente et les pompes autolubrifiantes garantissent une longue durée de vie. De plus, de nombreuses interfaces offrent de nombreuses possibilités de contrôle à distance sur les réseaux ou pour l'intégration dans des systèmes de contrôle de niveau supérieur.
  • Connexions analogiques, RS485, Profibus DP
  • La conception optimisée de l'espace crée plus de place directement à côté des unités
  • connexion du capteur externe Pt100
  • Écran tactile couleur industriel intégré de 5,7 in
  • Deuxième connexion de capteur externe Pt100
  • Sortie d’alarme
  • Stabilité de la température ± °0,01 °C à ±0,05 °C
  • Pression de la pompe jusqu'à 1,7 bar, débit max. 40 L/min.
  • Grille de ventilation amovible
  • Réfrigérant naturel respectueux de l'environnement
Spécification
Plage de températures (métrique) -75 à +250°C
Type de prise Prise Schuko
Poids (métrique) 140 kg
Type Système de régulation de la température
Résolution (température) 0,01 °C
Tension 230 V