Learn More
JULABO Systèmes de traitement PRESTO
GREENER_CHOICE
Code produit 17714869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
A38
A41
A70
W41
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17714869 A38 1 pièce
17724869 A41 1 pièce
17734869 A70 1 pièce
17744869 W41 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17714869 Fournisseur JULABO Code fournisseur 9420381.N1
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes PRESTO sont conçus pour assurer un contrôle précis de la température ainsi que des changements rapides de température, ce qui les rend parfaits pour les cuves de réacteur, les tests de contrainte des matériaux ou les simulations de températur
  • Larges plages de températures de fonctionnement sans changement de liquides
  • Interface Ethernet
  • Logement pour carte SD
  • La conception optimisée PACE crée plus de place directement à côté des unités
  • Connexions pour USB, Ethernet, RS232 et sortie pour alarme
Spécification
Plage de températures (métrique) -30°C à +250°C
Dimensions (L x l x H) 29,5 x 13 x 26,4 in
Modèle A38
Type Système de procédé