Learn More
Julabo™ Système de régulation de la température PRESTO
Artikelnummer. 15244363
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plage de températures (métrique):
-80°C à +250°C
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plage de températures (métrique) Pakningsstørrelse
15244363 -80°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15244363 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9420801.T
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Régulation très précise de la température et capacité de changement rapide de la température
Les unités JULABO PRESTO™ offrent une régulation de la température très précise et une capacité de changement rapide de la température, ce qui les rend idéales pour les applications telles que la régulation de la température du réacteur, les tests de substances ou les études de simulation de la température. Les composants hautement efficaces permettent une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques. Les utilisateurs du laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de la pression de la pompe ; en parallèle, la surveillance interne permanente et l’auto-lubrification des pompes sont le garant d’une longue durée de vie. L’écran tactile industriel intégré de 5,7 pouces affiche des informations opérationnelles critiques de manière claire et concise pour un fonctionnement encore plus convivial.
  • Pour des applications de température externe très précises
  • Chauffage et refroidissement rapides
  • Larges plages de températures de fonctionnement sans avoir à changer de liquides
  • Performances optimales avec un faible encombrement
  • Le gain de place optimise l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
  • Écran tactile TFT couleur industriel de 5,7 pouces
  • Connectivité USB (hôte et périphérique) et Ethernet
  • Logement de carte SD
  • RS232/option RS485/option Profibus DP
  • Entrée de veille
  • Grille de ventilation facilement amovible
  • Tensions disponibles : 3 x 400 V / 50 Hz, 3 x 230 V / 50 Hz, 3 x 230 V / 60 Hz
Tekniske data
Certifications/Conformité Classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Hauteur (métrique) 126 cm
Longueur (métrique) 65 cm
Température (métrique) maximale 250°C
Plage de températures (métrique) -80°C à +250°C
Largeur (métrique) 43 cm
Modèle PRESTO™ A80t
Poids (métrique) 167 kg
Type d’affichage Écran tactile TFT
Type Système de régulation de la température
À utiliser avec (application) Solution idéale pour des applications de température externe très précises
Tension 3 x 230/400 V
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.