Learn More
Invitrogen™ PrestoBlue™ and PrestoBlue™ HS Cell Viability Reagents
Code produit 16204832
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Pureté ou qualité:
HS
Étalon
Conditionnement:
100mL
25mL
25µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pureté ou qualité unitSize
16204832 100 ml HS 100mL
12023725 25 ml Étalon 25µg
12083745 100 ml Étalon 100mL
16294822 25 ml HS 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 16204832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P50201
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Monitor cell proliferation and viability with the resazurin-based PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents. These nontoxic and cell permeable reagents quantitatively measure cell viability in as little as 10 minutes using absorbance- or fluorescence-based microplate readers.
PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, nontoxic, resazurin-based solutions that function as long term kinetic cell health indicators for fluorescence and absorbance-based microplate assays. These reagents are cell permeable and use the reducing power of living cells to quantitatively measure cell proliferation and viability in as little as 10 minutes. PrestoBlue HS Cell Viability Reagent is an improved version of PrestoBlue reagent, containing highly purified resazurin, which increases sensitivity and reduces background in cell proliferation assays. Add the power of multiplexing with reagents such as the CyQUANT Direct assay to improve your data analysis.
Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ HS est une solution à base de résazurine prête à l’emploi qui fonctionne comme un indicateur de santé cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la viabilité. En entrant dans les cellules vivantes, la résazurine est réduite à la résorufine, un composé de couleur rouge et très fluorescent. La fluorescence de fond élevée provoquée par divers contaminants réduit les performances des réactifs à base de résazurine. Afin d’améliorer les performances, un procédé de purification innovant a été mis au point pour éliminer ces contaminants. Cette résazurine hautement purifiée et non toxique a été utilisée dans la formulation standard de PrestoBlue, créant ainsi le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue HS. Les changements de viabilité peuvent être facilement détectés à l’aide d’un lecteur de plaques à base d’absorbance ou de fluorescence. Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue HS a été optimisé pour une détection rapide et fiable de la viabilité des cellules de mammifères.
Les fonctions du réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue HS comprennent :
  • L’élimination des contaminants de la résazurine— montre une réduction >50 % de la fluorescence de fond
  • Le rapport signal-bruit a augmenté de >100 %— donne une grande fenêtre de signal de dosage
  • Réactif très sensible avec une réaction linéaire—détecte une quantité aussi faible que 10 cellules par puits
  • Format pratique d’ajout-lecture—sans mélange, sans lavage, sans lyse cellulaire et compatible avec les instruments à fluorescence ou à absorbance
  • Optimisé pour une détection fiable de la viabilité des cellules de mammifères en seulement 10 minutes
La mesure des changements de la prolifération cellulaire est une méthode fondamentale pour apprécier la santé des cellules, déterminer la génotoxicité et évaluer les médicaments anticancéreux. La santé cellulaire peut être surveillée en détectant les changements de plusieurs indicateurs clés, notamment les changements dans l’intégrité de la membrane plasmique, la synthèse d’ADN, le contenu en ADN, l’activité enzymatique, la présence d’ATP et l’environnement réducteur des cellules.
Le suivi des changements apportés à l’environnement de réduction cellulaire ou à l’activité métabolique à l’aide de réactifs à base de résazurine est un indicateur fiable et bien établi de la viabilité ou de la mort des cellules. En entrant dans les cellules vivantes, l’environnement réducteur réduit la résazurine à la résorufine, un composé de couleur rouge et très fluorescent. Les cellules viables convertissent continuellement la résazurine en résorufine, augmentant ainsi la fluorescence globale du milieu entourant les cellules. En outre, la conversion de la résazurine en résorufine entraîne un changement de couleur prononcé, de sorte que la viabilité cellulaire peut également être détectée à l’aide de lecteurs de plaques à absorbance.
En raison des procédés de synthèse et de fabrication, tous les réactifs à base de résazurine contiennent une quantité détectable de contamination par résorufine. La quantité de contamination peut varier considérablement entre les sources du matériau et les conditions de fabrication, ce qui contribue à des différences dans la fluorescence de fond détectable. Un procédé innovant a été développé pour éliminer la résorufine contaminante, afin d’obtenir la résazurine hautement pure utilisée dans le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue HS. Cette résazurine très pure produit une diminution de >50 % de la fluorescence de fond et une augmentation de >100 % du rapport signal/fond. La viabilité des cellules de mammifères peut être détectée après une incubation de 10 minutes avec le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue HS. Étant donné qu’aucune lyse n’est nécessaire, la solution diluée PrestoBlue HS peut être retirée et remplacée par un milieu de croissance complet, pour poursuivre la culture des cellules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Type de cellule Cellules de mammifères
Couleur Rouge
Contenu et stockage Conserver entre 2 °C et 8 °C et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, spectrophotomètre, lecteur HTS, Spectrophotomètre, Lecteur HTS
Type de produit Réactif de viabilité cellulaire
Type de colorant Résorufine
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 560 nm
Forme Liquide
Format Plaque de 96 puits, plaque de 384 puits, cuvettes
Gamme de produits PrestoBlue
Pureté ou qualité HS
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace