Learn More
Parker Hannifin™ Kit de compresseur de maintenance préventive
Code produit 12611601
Change view
Click to view available options
Type:
Kit d'entretien pour compresseur 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12611601 Kit d'entretien pour compresseur 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12611601 Fournisseur Parker Hannifin™ Code fournisseur 606272253
Il en reste null
Spécification
Comprend Compresseur (x2), supports d’amortissement des vibrations avec fixations (x8), ressort de compression anti-vibrations (x8), coude de 3/8 po vers 12 mm avec raccords (x2), coude de 3/8 po vers 8 mm, tube en nylon noir de 12 mm (2 x 0,35 m), tube en PTFE bl
Type Kit d'entretien pour compresseur 230 V