Learn More
Prexasertib dihydrochloride, MedChemExpress
Description
Prexasertib dihydrochloride (LY2606368 dihydrochloride) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib dihydrochloride causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib dihydrochloride shows potent anti-tumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prexasertib dihydrochloride |
| CAS | 1234015-54-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H21Cl2N7O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | LY2606368 dihydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 8 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | NCCCOC(C=CC=C1OC)=C1C2=CC(NC3=NC=C(C#N)N=C3)=NN2.[H]Cl.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.31 |
| Afficher plus |