Learn More
Prexasertib, MedChemExpress
Description
Prexasertib (LY2606368) is a selective, ATP-competitive second-generation checkpoint kinase 1 (CHK1) inhibitor with a Ki of 0.9 nM and an IC50 of 50=8 nM) and RSK1 (IC50=9 nM). Prexasertib causes double-stranded DNA breakage and replication catastrophe resulting in apoptosis. Prexasertib shows potent anti-tumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prexasertib |
| CAS | 1234015-52-1 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H19N7O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | LY2606368 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (45.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NCCCOC(C=CC=C1OC)=C1C2=CC(NC3=NC=C(C#N)N=C3)=NN2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.39 |
| Afficher plus |