Learn More
PRIMA-1, MedChemExpress
Code produit 16491296
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491296 200 mg
16490458 5 mg
16467776 100 mg
16457998 10 mg
16443726 25 mg
16423927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16491296 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19980A
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
Spécification
Nom chimique ou matériau PRIMA-1
CAS 5608-24-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H15NO3
Quantité 200 mg
Synonyme NSC-281668
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (539.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (269.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CO)(CO)N2CCC1CC2
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death