Learn More
Primaquine, 98,81 %, MP Biomedicals™
Code produit 11463742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11463742 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11463742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215636610
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Primaquine
CAS 63-45-6
Formule moléculaire C15H27N3O9P2
Quantité 10 g
Synonyme 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline
Clé InChI GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1
Nom IUPAC N4-(6-méthoxyquinoléin-8-yl)pentane-1,4-diamine ; bis(acide phosphorique)
Poids moléculaire (g/mol) 455.34
Poids de la formule 455.3
Forme physique Poudre cristalline