Learn More
Diphosphate de primaquine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15678685 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15678685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15678685 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170870050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Primaquine diphosphate
CAS 63-45-6
Point de fusion 205.0°C to 206.0°C
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C15H21N3O·2H3PO4
Quantité 5 g
Merck Index 15,7863
Synonyme primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble.
Clé InChI GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Nom IUPAC 4-N-(6-méthoxyquinoline-8-yl)pentane-1,4-diamine ; acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 455.34
CID PubChem 6135
Poids de la formule 455.34
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Primaquine diphosphate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bis(phosphate)