Learn More
Diphosphate de primaquine, TRC
Code produit 30137968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137968 1 g 1g
30011647 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7335001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-45-6
Formule moléculaire C15 H21 N3 O . 2 H3 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 455.34
Synonyme Primaquine diphosphate, (4RS)-N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bisphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, diphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, phosphate (1:2), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline di(dihydrogen phosphate), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate, Camden, NSC 149765, Pharmaniaga, Primaquine phosphate, WR 2975
Nom IUPAC 4-N-(6-méthoxyquinoline-8-yl)pentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique
SMILES COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Primaquine diphosphate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Poids de la formule 455.1223