Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Code produit 15353816 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 106
4 x 106
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15353816 4 x 106 1 pièce
15343816 1 x 106 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15353816 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A15586
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Neurones corticaux primaires de la souris
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Les neurones corticaux de la souris primaire Gibco™ sont isolées et cryoconservées à partir de souris C57BL/6 de 17 jours embryonnaires. Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient 1 million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50-80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
  • Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
  • Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 98 %
  • Validé sur le plan fonctionnel : Testé pour survivre à long terme, pour la réponse des neurotransmetteurs et la transduction
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
    Age Fœtal
    Type de cellule Cellules neurales
    Culture Type Culture de cellules de mammifères
    Forme Cryoconservé
    Espèces Souris
    Tissue Cortex
    Nbre de cellules 1 million
    Type de produit Neurone cortical de souris
    Quantité 4 x 106
    Remarques La souche de la souris est C57BL/6
    Testé pour Stérilité, viabilité, mycoplasme