Learn More
Gibco™ Primary Mouse Hippocampal Neurons
Code produit 15363816 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15363816 1 x 106cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15363816 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A15587
 Article restreint
En stock
Neurones hippocampiques primaires de souris
Les neurones d’hippocampe de souris primaire Gibco™ sont isolés et cryoconservés à partir de souris C57BL/6 de 17 jours embryonnaires. Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient 1 million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50-80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
  • Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
  • Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 98 %
  • Validé sur le plan fonctionnel : Testé pour survivre à long terme, pour la réponse des neurotransmetteurs et la transduction
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
    Age Fœtal
    Type de cellule Cellules neurales
    Culture Type Culture de cellules de mammifères
    Forme Cryoconservé
    Espèces Souris
    Tissue Hippocampe
    Nbre de cellules 1 million
    Type de produit Neurone hippocampique de souris
    Quantité 1 x 106cellules
    Remarques La souche de la souris est C57BL/6
    Testé pour Stérilité, viabilité, mycoplasme