Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Code produit 10450445 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
4 x 106
Conditionnement:
1 pièce
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10450445 4 x 106 1 pièce
10296834 1 x 106cellules 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450445 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1084002
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Neurones de cortex de rat primaires
Gibco Primary Rat Cortex Neurons (RCNs) are isolated and cryopreserved from day-18 Fischer 344 rat embryos. These cryopreserved RCNs offer a flexible, ready-to-use, and high-quality source of cells for neuronal experiments. They consistently yield post-thaw viability in the range of 50–80% and maintain high neuronal purity. Cryopreserved neurons are suitable for various applications requiring primary rat brain neurons, including patch-clamp electrophysiology, MEA, neurite outgrowth, synaptic protein expression, and neuron toxicity assays.
Les neurones primaires de cortex de rat GIBCO™ sont isolés à partir d’embryons de rat de 18 jours de gestation et cryoconservés dans de l’azote liquide. Chaque flacon contient 1 x 10e6 cellules⁄ml de cellules viables (après décongélation). Avec les neurones primaires de cortex de rat cryoconservés (E-18), Invitrogen offre aux chercheurs en neurosciences une alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones extrêmement isolés. En plus d’être pratiques, ces produits sont le fruit d’une recherche interne dynamique qui vise à offrir des propriétés comparables aux cellules extrêmement isolées, notamment en termes de viabilité et de fonction cellulaire. Ce sont également des cellules très pures contenant une quantité minimale d’astrocytes et d’autres cellules gliales, et présentant une variabilité de lot à lot très faible en raison du volume important de fabrication d’un seul lot. Contrairement aux autres neurones primaires de rat disponibles dans le commerce qui produisent généralement 30 % de viabilité maximum après décongélation, les cellules Invitrogen donnent systématiquement une viabilité après décongélation de l’ordre de 50 à 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
Age Fœtal
Type de cellule Cellules neurales
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Forme Cryoconservé
Espèces Rat
Tissue Cortex
Attributs des donneurs Normal
Nbre de cellules 4 millions
Type de produit Neurone de cortex de rat
Quantité 4 x 106
Testé pour Stérilité, viabilité, mycoplasme