Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Code produit 15916482 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de cellules:
1 x 10^6
4 x 10^6
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de cellules Conditionnement
15916482 4 x 10^6 4 pièces
15906482 1 x 10^6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15916482 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A36512
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les neurones de cortex de rat primaire Gibco™, Sprague Dawley, sont isolés et cryoconservés à partir d’embryons de rats Sprague Dawley de 18 jours.
Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient un million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50 à 80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
• Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
• Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 90 %
• Validé sur le plan fonctionnel : testé quant au flux de calcium synchrone spontané et à l’activité de libération synaptique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
Age Fœtal
Type de cellule Cellules neurales
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Forme Cryoconservé
Espèces Rat
Tissue Cortex
Format Un flacon contenant 4 millions de cellules
Nbre de cellules 4 x 10^6
Type de produit Neurone de cortex de rat
Quantité 4 x 106 cells
Testé pour Pureté cellulaire, stérilité, viabilité, mycoplasme