Learn More
Gibco™ Primary Rat Hippocampus Neurons
Code produit 10460445 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460445 1 x 106cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10460445 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1084101
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Neurones d’hippocampe de rat primaires
Les neurones primaires d’hippocampe de rat GIBCO sont isolés à partir d’embryons de rat de 18 jours de gestation et cryoconservés dans de l’azote liquide. Chaque flacon contient 1 x 10e6 cellules⁄ml de cellules viables (après décongélation). Avec les neurones primaires d’hippocampe de rat cryoconservés (E-18), Invitrogen offre aux chercheurs en neurosciences une alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones extrêmement isolés. En plus d’être pratiques, ces produits sont le fruit d’une recherche interne dynamique qui vise à offrir des propriétés comparables aux cellules extrêmement isolées, notamment en termes de viabilité et de fonction cellulaire. Ce sont également des cellules très pures contenant une quantité minimale d’astrocytes et d’autres cellules gliales, et présentant une variabilité de lot à lot très faible en raison du volume important de fabrication d’un seul lot. Contrairement aux autres neurones primaires d’hippocampe de rat disponibles dans le commerce qui produisent généralement 30 % de viabilité maximum après décongélation, les cellules Invitrogen donnent systématiquement une viabilité après décongélation de l’ordre de 50 à 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
Age Fœtal
Type de cellule Cellules neurales
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Forme Cryoconservé
Espèces Rat
Tissue Hippocampe
Attributs des donneurs Normal
Nbre de cellules 1 million
Type de produit Neurone hippocampique du rat
Quantité 1 x 106cellules
Testé pour Stérilité, viabilité, mycoplasme