Learn More
Solution couleur primaire, bleu, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11865853 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11865853 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11865853 Fournisseur Reagecon Code fournisseur EPBS01
 Article restreint
En stock
Permet d’étalonner, de contrôler, de qualifier et de valider les instruments de mesure des couleurs. La solution couleur primaire, bleue, qualité EP, Reagecon™ est une solution colorimétrique prête à l’emploi présentée dans des flacons inviolables de haute qualité. Elle est préparée avec du sulfate de cuivre conformément à l’Eu. Ph. Chapter 2.
Cette solution couleur primaire est un étalon de coloration prêt à l’emploi présenté dans des flacons inviolables de haute qualité pour une utilisation comme étalon de contrôle de qualité et/ou d’étalonnage. Elle est préparée avec du sulfate de cuivre, de l’acide chlorhydrique et de l’eau.
  • Fabriquée conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne avec un certificat d’étalonnage de balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné à l’aide de 34 étalons spectrophotométriques certifiés du guide ISO
  • Les solutions couleur primaire peuvent être combinées dans des rapports précis pour former les solutions étalons de couleur
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) Sulfate
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Couleur Bleu
Quantité 100 mL
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Forme physique Liquide
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Nom IUPAC sulfate de cuivre
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Poids de la formule 162,20g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PRIMARY BLUE SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%