Learn More
Novus Biologicals™ Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Description
The Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
Spécification
Spécification
| Tissue | Brain |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Monkey |
| Espèces hôtes | Primate |
| Type de produit | Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche