Learn More
Invitrogen™ AMORÇAGE COP 50 NMOL
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inve
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE |
| Description | Amorce COP personnalisée, 50 nmol, purifiée par chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE, utilisée pour concevoir un oligonucléotide d'ADN personnalisé, avec diverses modifications en 3' et 5'. |
| Type de produit | Apprêt COP personnalisé |
| Quantité | 50 nmol |
| Qualité | HPLC |
| À utiliser avec (application) | Concevez un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’ |