Learn More
Applied Biosystems™ PrimeView™ 16 Global Gene Expression Profile Assay
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsBeschreibung
The PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay enables expression profiling of 16 samples at a time with an emphasis on established, well-annotated content. More than 36,000 transcripts and variants are measured per sample. Sequences used in the design of the array were selected from the UniGene database 219, RefSeq version 36, and full-length human mRNAs from GenBank™.
Remarque : Le dosage PluriTest™ accepte désormais les données du réseau PrimeView provenant des instruments GeneTitan.
Accédez au dosage PluriTest™ ›
Caractéristiques :
• Confirmation globale rentable de l’expression de marqueurs de pluripotence
• Outil d’analyse en ligne simple à utiliser
• Méthode publiée avec plus de 15 000 échantillons analysés
• Pour une utilisation avec la famille d’instruments GeneTitan
À propos du dosage PluriTest
Le dosage PluriTest est un dosage bio-informatique qui compare le profil transcriptionnel d’un échantillon à un ensemble de références étendu >450 types de cellules / tissus, dont 223 lignées hESC, 41 lignées iPSC, des cellules somatiques et des tissus. L’outil d’analyse en ligne confirme l’expression des marqueurs de pluripotence par deux scores distincts : Pluripotence et nouveauté. Le score de pluripotence indique à l’utilisateur comment une signature de pluripotence basée sur un modèle est exprimée dans les échantillons analysés. Le score de nouveauté indique le modèle général adapté à un échantillon donné.
Plus d’informations sur le dosage PluriTest >
Spezifikation
Spezifikation
| Array | Plaque 16 puces et plateaux ; profilage du transcriptome |
| Contenu et stockage | • Arrays (store at 2°C to 8°C) |
| Format | 16 plaques de dosage , Plateaux |
| Gamme de produits | GeneChip, PrimeView |
| Type de produit | Gene Expression Profile Assay |
| Quantité | 16 grilles |
| Conditions d’expédition | Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Analyse de cellules souches |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.