Learn More
Carl Zeiss™ Ensemble de microscope binoculaire Primo Star 9
Description
- Bien adapté aux salles de classe et aux laboratoires grâce à sa conception conviviale, à une large gamme de grossissement et au système optique de correction des couleurs.
- Quatre objectifs (Plan Achromat 4X, 10X, 40X, 100X huile)
- Tête de visée Siedentopf
- Réglages rapides de la distance interpupillaire
- Tête de visée pivotable (360°)
- Ensemble 9
- Pour l’enseignement supérieur
- Entraînement de platine à droite
- Champ de vision : 20 mm
- Koehler complet
- Éclairage HAL
- Ph2 (40X)
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | 1,25 N.A. fixe |
| Diaphragme | 20 SF |
| Eyepiece | 10X18 mm, un avec pointeur |
| Type de tête | Binoculaire, 30°, incliné |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Types d’objectifs | Plan achromatique |
| Type de produit | Forfait Primo Star 9 |
| À utiliser avec (application) | Adapté à l’histologie, la biologie humaine, la microbiologie, la virologie et la botanique |
| Comprend | Forfait 9 : Entraînement à étage droit, 20 mm FOV, Koehler complet, éclairage halogène, PH2 (40X) |
| Afficher plus |