Learn More
Zeiss™ Microscope à LED Primo Star HAL
Code produit 15190133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LED
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage
15190133 LED
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15190133 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4155000055000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Excellent pour les applications de laboratoire et de formation. Le microscope à LED Carl Zeiss Primo Star HAL comprend un éclairage de Köhler complet, platine R, Ph1, Ph2, Ph3 et champ de vision 20.
Caractéristiques :
  • éclairage halogène avec lampe halogène 6V 30W
  • Tourelle à 4 positions, inclinée vers l’arrière
  • platine mécanique 75 x 30, entraînement droit et porte-échantillons avec pince à ressort gauche
  • tube binoculaire incliné à 30°/20
  • oculaires 10 x/20 Br.foc.
  • objectifs Plan-Achromat 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2 et 100x Ph3 Huile
  • condenseur 0,9/ 1,25 avec coulisseau de contraste de phase H, Ph1, Ph2, Ph3
  • diaphragme à broche, d=30 mm
  • unité d’alimentation externe 100...240VCA/50...60Hz/30VA avec adaptateurs spécifiques au pays
  • housse de protection
  • filtre couleur bleu, vert, jaune
  • filtre d’interférence vert, d=45 mm pour contraste de phase
  • lampe halogène 6V 30W
Microscope HAL Primo Star, full-Köhler, platine R, Ph1, Ph2, Ph3, FOV 20 Configuration complète avec support full-Köhler comprenant :
  • Éclairage halogène avec lampe halogène 6V 30W
  • Tourelle à 4 positions, inclinée vers l’arrière
  • Platine mécanique 75 x 30, entraînement droit et porte-échantillons avec pince à ressort gauche
  • Tube binoculaire incliné à 30°/20
  • Oculaires 10 x/20 Br.foc.
  • Objectifs Plan-Achromat 10x Ph1, 20x Ph2, 40x Ph2 et 100x Ph3 Huile
  • Condenseur 0,9/ 1,25 avec coulisseau de contraste de phase H, Ph1, Ph2, Ph3
  • Diaphragme à broche, dia. : 30 mm
  • Unité d’alimentation externe 100...240VCA/50...60Hz/30VA avec adaptateurs spécifiques au pays
  • Housse de protection
  • Filtre couleur bleu, vert, jaune
  • Filtre d’interférence vert, d=45 mm pour contraste de phase
  • Lampe halogène 6 V 30 W (pièce de rechange)
  • Spécification
    Type d’affichage LED
    Type de produit Microscope à LED Primo Star HAL
    À utiliser avec (application) Idéal pour les applications en hématologie, urologie et botanique
    Alimentation électrique 240 VCA / 50/60 Hz / 30VA