missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Primostar 1 avec tube binoculaire

Code produit 17209099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête unitSize
17209099 Binoculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17209099 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4155010101000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Microscope vertical d’entrée de gamme pour l’éducation et l’enseignement.Robuste, facile à utiliser, optique de qualité et microscope abordable pour la microscopie de base en fond clair.

  • Ce microscope d’enseignement est optimisé pour la microscopie à fond clair d’échantillons colorés dans les sciences de la vie.
  • Prêt à l’emploi – Il suffit de le brancher et de commencer à travailler.
  • Köhler fixe
  • Affichage de l’intensité lumineuse en bleu des deux côtés du statif
  • Pour la pratique avec la main droite :Actionnez la commande de scène de la main droite et utilisez la commande de mise au point de la main gauche
  • Scène sans rack et couvercle de scène pour votre sécurité et votre confort
  • Pour la longévité : commande de scène robuste et courte avec des graduations faciles à lire
  • Tube binoculaire réglable en hauteur avec 30° et champ de vision de 20 mm
  • Les objectifs préinstallés sont les suivants :Plan-Achromat 4× / 0,10, 10× / 0,25, 40× / 0,65
  • Traitement antifongique des objectifs
  • Éclairage LED.Durée de vie :25 000 heures

Spécification

Type de tête Binoculaire
Comprend Tube binoculaire
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.