Learn More
Zeiss™ Primostar 3
Code produit 17244443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Phototube et support Kohler complet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17244443 Phototube et support Kohler complet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17244443 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 415501­0041­000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical robuste et compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire courants.Support Kohler complet pour la microscopie à champ lumineux transmise et avec un phototube pour l’ajout d’une caméra.
  • Le Primostar 3 est un microscope vertical robuste mais compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire de routine. Le Primostar 3 est fiable et robuste grâce à un châssis métallique d’étude, tout en étant léger. Le Primostar 3 a également été conçu pour une facilité d’utilisation maximale.
  • Köhler fixe - idéal dans le milieu éducatif.
  • Les versions Fixed-Köhler du Primostar 3 sont préréglées avec un champ de vision de 20 mm. Les objectifs et oculaires sélectionnés sont déjà installés, ce qui vous fait gagner du temps. Branchez simplement votre microscope et commencez votre cours.
  • Köhler complet - idéal pour l'enseignement et les travaux pratiques de routine
  • Les versions entièrement Köhler du Primostar 3 avec un champ de vision de 22 mm offrent une grande liberté d'enseignement tout en utilisant l'éclairage Köhler. Dans des ensembles prédéfinis, une sélection de lentilles d’objectif et d’oculaires est déjà en place. Ayez une posture détendue pour travailler toute la journée avec un entraînement scénique élargi. Si vous avez plus d’échantillons en place, vous pouvez utiliser le support à double glissière.
Spécification
Comprend Phototube et support Kohler complet