Learn More
Zeiss™ Primostar 3 - binoculaire Kohler fixe
Description
- Le Primostar 3 est un microscope vertical robuste mais compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire de routine.
- Fiable et robuste grâce à un cadre métallique d’étude, tout en étant léger.
- Les versions Fixed-Köhler du Primostar 3 sont préréglées avec un champ de vision de 20 mm. Les objectifs et oculaires sélectionnés sont déjà en place, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation.
- Les versions entièrement Köhler du Primostar 3 avec un champ de vision de 22 mm offrent une grande liberté d'enseignement tout en utilisant l'éclairage Köhler. Dans des ensembles prédéfinis, une sélection de lentilles d’objectif et d’oculaires est déjà en place. Ayez une posture détendue pour travailler toute la journée avec un entraînement scénique élargi.
- Utilisez l’application Labscope ZEISS pour connecter tous les microscopes de vos étudiants et caméras WiFi et créer une expérience d’apprentissage collective.
- Primostar 3 avec sa caméra WiFi intégrée 8,3 MPx HD est le pack de choix pour les salles de classe numériques. Cette caméra offre des interfaces polyvalentes telles que LAN, HDMI, Ethernet et USB-C 3.0. En bonus, l’alimentation intégrée vous évite un enchevêtrement de câbles.
- Utilisez Labscope, l’application d’imagerie de ZEISS, pour afficher toutes les images en direct à partir de vos microscopes connectés.
- ZEN Format de fichier .czi compatible, incluant toutes les métadonnées et une couche d'annotation séparée.
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | ABBE 0,9 |
| Types d’objectifs | Tube binoculaire |