Learn More
Zeiss™ Primostar 3 - binoculaire Kohler fixe
Click to view available options
Types d’objectifs:
Tube binoculaire
Conditionnement:
1 kit
Description
- Le Primostar 3 est un microscope vertical robuste mais compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire de routine.
- Fiable et robuste grâce à un cadre métallique d’étude, tout en étant léger.
- Les versions Fixed-Köhler de Primostar 3 sont pré-ajustées avec un champ de vision de 20 mm. Les verres objectifs et les oculaires sélectionnés sont déjà en place, ce qui signifie qu’aucun temps n’est perdu dans l’installation.
- Les versions Full-Köhler de Primostar 3 avec un champ de vision de 22 mm donnent la liberté d’enseigner tout en utilisant l’éclairage Köhler. Dans des ensembles prédéfinis, une sélection de lentilles d’objectif et d’oculaires est déjà en place. Ayez une posture détendue pour travailler toute la journée avec un entraînement scénique élargi.
- Utilisez l’application Labscope ZEISS pour connecter tous les microscopes de vos étudiants et caméras WiFi et créer une expérience d’apprentissage collective.
- Utilisez Labscope, l’application d’imagerie de ZEISS, pour afficher toutes les images en direct à partir de vos microscopes connectés.
- Format de fichier .czi compatible avec le système ZEN, qui comprend toutes les métadonnées et une couche d’annotation distincte.
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | ABBE 0,9 |
| Types d’objectifs | Tube binoculaire |