Learn More
Zeiss™ Primostar 3 avec tube caméra HD intégré 8MP
Code produit 17302810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tube 8 MP caméra HD intégrée
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17302810 Tube 8 MP caméra HD intégrée 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17302810 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4155010071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00€
    3744.00€ / 1 kits
    Économisez 2821.00€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical robuste et compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire courants.Ce système est doté d’une caméra HD 8MP intégrée et de plusieurs options d’interface numérique, ce qui en fait la configuration idéale pour l’enseignement.Configuré pour la microscopie à fond clair transmise avec un pied Kohler fixe.
  • Le Primostar 3 est un microscope vertical robuste mais compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire de routine. Le Primostar 3 est fiable et robuste grâce à un châssis métallique d’étude, tout en étant léger.
  • Köhler fixe - idéal dans le milieu éducatif.
  • Les versions Fixed-Köhler du Primostar 3 sont préréglées avec un champ de vision de 20 mm. Les objectifs et oculaires sélectionnés sont déjà installés, ce qui vous fait gagner du temps. Branchez simplement votre microscope et commencez votre cours.
  • Köhler complet - idéal pour l'enseignement et les travaux pratiques de routine
  • Les versions entièrement Köhler du Primostar 3 avec un champ de vision de 22 mm offrent une grande liberté d'enseignement tout en utilisant l'éclairage Köhler. Dans des ensembles prédéfinis, une sélection de lentilles d’objectif et d’oculaires est déjà en place. Ayez une posture détendue pour travailler toute la journée avec un entraînement scénique élargi. Si vous avez plus d’échantillons en place, vous pouvez utiliser le support à double glissière. Ce statif offre également les caractéristiques suivantes :
  • Tourelle de condenseur - Passez facilement d’une technique de contraste à l’autre, comme le fond clair, le contraste de phase ou le fond noir.
  • Mode ECO - Si cette fonction est activée, le microscope se mettra en veille si vous ne ’le touchez pas pendant 30 minutes. Cela permet d’économiser de l’énergie et donc de réduire les coûts du laboratoire.
  • Gestionnaire de lumière - Activez le gestionnaire de lumière lors du changement d’objectif et le microscope se souviendra de la quantité précise de lumière définie pour chaque position d’objectif.
  • Boîtier de la lampe - Utilisez soit une ampoule halogène de 30 watts, soit un éclairage LED de 3 watts à économie d’énergie offrant une température de couleur et une intensité lumineuse stables. Elles sont interchangeables.
Spécification
Comprend Tube 8 MP caméra HD intégrée