Learn More
Zeiss™ Microscope inversé Primovert avec phototube
Code produit 15168229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
4X, 10X, 20X et 40X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs unitSize
15168229 4X, 10X, 20X et 40X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15168229 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4912060011000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microscope de routine inversé compact qui associe efficacité et performance optique.Ce microscope inversé est configuré pour le fond clair en lumière transmise et le contraste de phase.Ce système est idéal pour la culture cellulaire, le travail courant et l’imagerie rapide et facile.
  • Le Primovert est parfaitement adapté à votre laboratoire de culture cellulaire.
  • Il permet des études rapides et efficaces des cellules non colorées en contraste de phase et des cellules marquées à la GFP en contraste de fluorescence.
  • Il s’adapte directement à votre hotte à flux laminaire pour fonctionner directement dans un environnement stérile.
  • Le Primovert est facile à utiliser et le système demande peu de configuration pour être prêt à être utilisé dès sa sortie de l’emballage.
  • Coupure automatique de la source de lumière (en plus de la fonction marche / arrêt manuelle) :Primo Vert éteint la lumière automatiquement après 15 min, pour des économies d’énergie et la protection du support
  • Éclairage modulaire : LED longue durée ou halogène
  • Matériau de qualité supérieure : le support est en métal et tous les éléments impliqués dans le fonctionnement sont revêtus d’un composé en caoutchouc tactile spécial
  • Coulisseau de phase universel (en option) pour tous les objectifs : pour faciliter l’utilisation, un anneau de phase (Ph1) est disponible pour les grossissements 10X, 20X et 40X, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de modifier la position du coulisseau de phase lors du changement d’objectif.En bref : un produit économique qui permet des gains de temps
  • Distance de travail accrue grâce à la dépose facile du condenseur, par exemple pour les flacons rotatifs
  • Indicateurs d’objectif pour une identification rapide du grossissement
  • Poignée de transport intégrée
  • Conception primée Le nouveau microscope inversé Primo Vert se concentre sur les éléments essentiels : une optique excellente, des matériaux de qualité très résistants, une facilité d’utilisation et une conception esthétique.
  • Le Primo Vert s’adresse à une large gamme d’applications : des laboratoires courants pour l’inspection des cellules vivantes aux laboratoires de recherche de pointe qui nécessitent, en plus des microscopes de recherche, des microscopes courants compacts et fiables pour une visualisation rapide et efficace des cellules vivantes.
  • Les applications types incluent la recherche sur le cancer et le VIH, la génétique humaine, animale et végétale, et la biologie cellulaire en général.
Spécification
Comprend Plan Achromat LD 20x/0,3 Ph1 et LD 40x/0,5 Ph1
Types d’objectifs 4X, 10X, 20X et 40X
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, travail de routine et imagerie rapide et facile