Learn More
Thermo Scientific™ Imprimantes pour congélateurs CryoMed™ et CryoPlus™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ Cryomed™ grâce aux imprimantes thermiques Thermo Scientific™ pour congélateurs Cryomed et CryoPlus™. Ces imprimantes sont disponibles en modèles 120 V ou 220 V et comprennent un ensemble de câbles et un kit de connecteurs RS-232.
- Imprimante modèle 4000565, 120 V, 60 Hz avec ensemble câble et kit de raccordement RS-232
- Imprimante modèle 4000665, 220V, 50Hz avec ensemble câble et kit de raccordement RS-232
- Modèle 4000566, papier pour imprimante thermique (5 rouleaux/emballage)
Spécification
Spécification
| Type | Imprimante |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les congélateurs CryoMed contrôlés |
| Tension | 120/220 V |