Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS
Code produit p-6357286 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante à cassette
Système d’impression de cassettes
Capacité:
150 cassettes
450 cassettes
900 cassettes
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
15488891 Imprimante à cassette 150 cassettes 1 pièce
15498891 Imprimante à cassette 450 cassettes 1 pièce
15408901 Imprimante à cassette 900 cassettes 1 pièce
15418901 Système d’impression de cassettes 150 cassettes 1 pièce
15441021 Système d’impression de cassettes 450 cassettes 1 pièce
15448901 Système d’impression de cassettes 900 cassettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15488891 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A83800001
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le faible encombrement de l’imprimante pour lames Epredia™ SlideMateTM AS apporte le confort d’impression des lames à la demande directement sur le microtome. L’imprimante pour lames SlideMate AS réduit considérablement le risque d’erreurs d’identification des patients en permettant au laboratoire d’imprimer des informations précises au moment où l’intervention de la lame est requise.
Imprime chaque cassette en moins de 10 secondes
Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
Imprime uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval Éliminez les procédés d’écriture manuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PrintMate AS Imprimante cassette 150
Capacité 150 cassettes
Comprend PrintMate AS
Câble USB
Câble d’alimentation
2 trémies à cassette
Un rouleau de ruban (installé)
CD du logiciel Epredia™ LabWriter™
Guide d’utilisation
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43.5 cm
Profondeur (impériale) 15 in
Profondeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 11,4 in
Hauteur (métrique) 29 cm
Poids (impériale) 31 lb sans tubes à cassettes, 37,5 lb avec tubes à cassettes
Poids (métrique) 14 kg sans tubes à cassettes, 17 kg avec tubes à cassettes
Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Type de produit Imprimante à cassette