Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS, accessoires pour imprimante de cassettes
Code produit 12628206 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chargeur de cassettes
Ordinateur
Plateaux de prélèvement
Ruban d’impression à chaud
Système de prélèvement
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12628206 Ruban d’impression à chaud 5 pièces
12973745 Système de prélèvement 1 pièce
15589535 Plateaux de prélèvement 4 pièces
12963815 Ordinateur -
12648206 Chargeur de cassettes -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12628206 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A79510013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    225.83€ / 5 pièces
    Économisez 64.17€
    22% de réduction
En stock
Utilisez ces accessoires avec l’imprimante de cassettes Epredia™ PrintMateTM AS, l’imprimante de cassettes Epredia™ PrintMateTM et l’imprimante pour lames Epredia™ SlideMateTM.
Les accessoires comprennent :
  • Système de prélèvement à plateaux de prélèvement (boîte de 4)
  • Chargeur
  • Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 (un rouleau de ruban imprime environ 20 000 cassettes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ruban d’impression à chaud
Description Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 rouleaux, 5 tubes en carton, une amorce
À utiliser avec (équipement) Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate