Learn More
- Home
- Products
- Histologie et cytologie
- Inclusion de tissus
- Cassettes d’enrobage et stockage
- Epredia™ Cassettes de biopsie PrintMate™
Epredia™ Cassettes de biopsie PrintMate™
Code produit 16364016 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Vert clair
Quantité:
10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte.
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
34 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 16364016 | Bleu | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 15487604 | Turquoise | - | 1000 pièces |
| 16313986 | Beige | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15497604 | Bleu | - | 1000 pièces |
| 16232321 | Bleu | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15407614 | Vert | - | 1000 pièces |
| 16323986 | Vert | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15417614 | Gris | - | 1000 pièces |
| 16333986 | Gris | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15427614 | Lilas | - | 1000 pièces |
| 16343986 | Lavande | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15437614 | Orange | - | 1000 pièces |
| 16353986 | Vert clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15447614 | Rose | - | 1000 pièces |
| 16363986 | Lilas | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15457614 | Brun clair | - | 1000 pièces |
| 16373986 | Orange | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15467614 | Blanc | - | 1000 pièces |
| 16383986 | Rose | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 15477614 | Jaune | - | 1000 pièces |
| 16393986 | Brun clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 16303996 | Blanc | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 16313996 | Jaune | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | 1000 pièces |
| 16354016 | Beige | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16374016 | Vert | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16384016 | Gris | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16394016 | Lavande | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16304026 | Vert clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16314026 | Lilas | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16324026 | Orange | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16334026 | Rose | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16344026 | Brun clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16354026 | Blanc | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
| 16364026 | Jaune | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | 750 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No.
16364016
Lieferant
Epredia™
Lieferanten-Nr.
B851110BL
-
102.00€
78.93€ / 750 pièces
Économisez 23.07€
22% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, la gamme de cassettes PrintMate a été optimisée pour un flux de travail et une impression supérieurs avec les systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour le chargement automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de pores | Petits pores carrés |
| Bouchon inclus | Couvercles séparés inclus |
| Quantité | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte |
| Type de bouchon | Réversible |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Cassette de biopsie PrintMate pour imprimantes PrintMate |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?