Learn More
- Home
- Products
- Histologie et cytologie
- Inclusion de tissus
- Cassettes d’enrobage et stockage
- Epredia™ Cassettes d’enrobage PrintMate™
Epredia™ Cassettes d’enrobage PrintMate™
Code produit 16363946 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Vert clair
Quantité:
1000
10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte.
Bouchon inclus:
Couvercles séparés inclus
Pas de couvercles
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
58 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Quantité | Bouchon inclus | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16363946 | Beige | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15487594 | Turquoise | - | - | 1000 pièces |
| 15497594 | Bleu | - | - | 1000 pièces |
| 16373946 | Bleu | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15407604 | Vert | - | - | 1000 pièces |
| 16383946 | Vert | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15417604 | Gris | - | - | 1000 pièces |
| 16393946 | Gris | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15427604 | Lilas | - | - | 1000 pièces |
| 16303956 | Lavande | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15437604 | Orange | - | - | 1000 pièces |
| 16313956 | Vert clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15447604 | Rose | - | - | 1000 pièces |
| 16323956 | Lilas | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15457604 | Brun clair | - | - | 1000 pièces |
| 16333956 | Orange | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15471820 | Blanc | - | - | 1000 pièces |
| 16343956 | Rose | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 15477604 | Jaune | 1000 | - | 1000 pièces |
| 16353956 | Brun clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 16363956 | Blanc | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 16104027 | Jaune | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Pas de couvercles | 750 pièces |
| 16373956 | Beige | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16383956 | Bleu | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16393956 | Vert | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16303966 | Gris | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16313966 | Lavande | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16323966 | Vert clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16333966 | Lilas | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16343966 | Orange | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16353966 | Rose | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16363966 | Brun clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16373966 | Blanc | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16383966 | Jaune | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Pas de couvercles | 1000 pièces |
| 16393966 | Beige | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16303976 | Bleu | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16313976 | Vert | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16323976 | Gris | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16333976 | Lavande | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16343976 | Vert clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16353976 | Lilas | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16363976 | Orange | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16373976 | Rose | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16383976 | Brun clair | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16393976 | Blanc | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16303986 | Jaune | Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. | Couvercles séparés inclus | 1000 pièces |
| 16344006 | Beige | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16354006 | Bleu | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16364006 | Vert | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16374006 | Gris | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16384006 | Lavande | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16394006 | Vert clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16304016 | Lilas | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16314016 | Orange | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16324016 | Rose | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16334016 | Brun clair | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16344016 | Blanc | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
| 16327025 | Jaune | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte | Couvercles séparés inclus | 750 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 58 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16363946
Fournisseur
Epredia™
Code fournisseur
B851010BE
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponibles en tubes ou en vrac, les cassettes d’enrobage PrintMate protègent les échantillons d’histologie courants.
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, les cassettes d’enrobage PrintMate ont été optimisées pour un flux de travail et une impression supérieurs grâce aux systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour l’impression automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail. Les cassettes d’enrobage PrintMate sont également disponibles sans couvercles, pour une utilisation économique avec des couvercles en métal réutilisables.
Spécification
Spécification
| Type de pores | Trous ronds |
| Bouchon inclus | Pas de couvercles |
| Quantité | 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte |
| Type de bouchon | Réversible |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Beige |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec des couvercles en métal |
| Type de produit | Cassette d’enrobage |