Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage PrintMate™
Code produit 16373946 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Vert clair
Quantité:
1000
10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte.
Bouchon inclus:
Couvercles séparés inclus
Pas de couvercles
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
58 product options available for selection
Product selection table with 58 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Bouchon inclus unitSize
16373946 Bleu 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15487594 Turquoise - - 1000 pièces
16363946 Beige 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15497594 Bleu - - 1000 pièces
15407604 Vert - - 1000 pièces
16383946 Vert 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15417604 Gris - - 1000 pièces
16393946 Gris 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15427604 Lilas - - 1000 pièces
16303956 Lavande 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15437604 Orange - - 1000 pièces
16313956 Vert clair 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15447604 Rose - - 1000 pièces
16323956 Lilas 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15457604 Brun clair - - 1000 pièces
16333956 Orange 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15471820 Blanc - - 1000 pièces
16343956 Rose 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
15477604 Jaune 1000 - 1000 pièces
16353956 Brun clair 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
16363956 Blanc 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
16104027 Jaune 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Pas de couvercles 750 pièces
16373956 Beige Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16383956 Bleu Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16393956 Vert Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16303966 Gris Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16313966 Lavande Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16323966 Vert clair Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16333966 Lilas Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16343966 Orange Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16353966 Rose Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16363966 Brun clair Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16373966 Blanc Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16383966 Jaune Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Pas de couvercles 1000 pièces
16393966 Beige Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16303976 Bleu Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16313976 Vert Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16323976 Gris Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16333976 Lavande Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16343976 Vert clair Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16353976 Lilas Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16363976 Orange Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16373976 Rose Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16383976 Brun clair Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16393976 Blanc Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16303986 Jaune Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte. Couvercles séparés inclus 1000 pièces
16344006 Beige 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16354006 Bleu 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16364006 Vert 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16374006 Gris 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16384006 Lavande 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16394006 Vert clair 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16304016 Lilas 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16314016 Orange 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16324016 Rose 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16334016 Brun clair 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16344016 Blanc 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
16327025 Jaune 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte Couvercles séparés inclus 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 58 options available.
58 options
Code produit 16373946 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B851010BL
Les cassettes d’enrobage PrintMate sont conçues pour une simplicité d’utilisation et une clarté d’impression supérieures. À utiliser avec des échantillons de routine et des biopsies enveloppés dans des tissus ou des éponges.
Disponibles en tubes ou en vrac, les cassettes d’enrobage PrintMate protègent les échantillons d’histologie courants.
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, les cassettes d’enrobage PrintMate ont été optimisées pour un flux de travail et une impression supérieurs grâce aux systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour l’impression automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail. Les cassettes d’enrobage PrintMate sont également disponibles sans couvercles, pour une utilisation économique avec des couvercles en métal réutilisables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Trous ronds
Bouchon inclus Pas de couvercles
Quantité 10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Type de bouchon Réversible
Compatible avec PrintMate Oui
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des couvercles en métal
Type de produit Cassette d’enrobage