Learn More
Olympus™ Prisme, U-DICTS
Description
- Prisme DIC.
- Améliore la clarté et le contraste pour les éléments suivants :
- Échantillons généraux.
- Coupes de tissus.
- Code couleur : Blanc
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Pour visualiser des spécimens généraux, des coupes de tissus. |
| À utiliser avec (application) | Visualisation des spécimens généraux, des coupes de tissus. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes biologiques. |