Learn More
Pristane, MP Biomedicals™
Code produit 11452460 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452460 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11452460 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    117.60€ / 5mL
    Économisez 18.40€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Utilisé comme marqueur biologique. Le pristane MP Biomedicals est un alcane terpénoïde saturé naturel obtenu principalement à partir d’huile de foie de requin.
Le pristane est connu pour induire des maladies auto-immunes chez les rongeurs. Il est utilisé dans la recherche pour comprendre la pathogenèse de l’arthrite rhumatoïde et du lupus, en tant qu’adjuvant arthritogène non antigénique et des plasmacytomes.
Spécification
CAS 1921-70-6
Densité 0,783 g/mL à 20 °C (litt.)
Point d’ébullition 68 °C (0,001 mmHg (littérature))
Formule moléculaire C19H40
Indice de réfraction n20/D 1.438 (litt.)
Quantité 5 mL
Synonyme pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
Informations sur la solubilité Soluble dans l’éther, l’éther pétrolier, le benzène, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone.
Clé InChI XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Nom IUPAC 2,6,10,14-tétraméthylpentadécane
Poids moléculaire (g/mol) 268.529
CID PubChem 15979
ChEBI CHEBI:53181
Forme physique Liquides transparent, incolore
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pristane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-tetramethyl-Pentadecane