Learn More
Pristinamycin IA, MedChemExpress
Description
Pristinamycin IA (Mikamycin B) is a cycle-peptidic macrolactone antibiotic. Pristinamycin IA is a substrate of P-glycoprotein and inhibits its function. Pristinamycin IA is active against StaphyloEoccus and Srreptococcus.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pristinamycin IA |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 3131-03-1 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C45H54N8O10 |
| Synonyme | Mikamycin B Mikamycin IA |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (38.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H]1C(N[C@H](CC)C(N2[C@](CCC2)([H])C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C(N4[C@](CC(CC4)=O)([H])C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)C(O[C@@H]1C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C6=NC=CC=C6O |
| Afficher plus |