Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Streptag II Competitive Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
10 dosages
- Le dosage de débit latéral utilise des bandes à base de membrane revêtues d’anticorps conjugués liés au colorant spécifiques au marquage pour fournir une détection qualitative en dix minutes
- Détectez les protéines marquées directement à partir des milieux de culture cellulaire (surnageant) ou de lysats cellulaires sans aucune manipulation ou instrumentation spéciale
- Les bandes de flux latérales peuvent être utilisées au début et tout au long de l’expression pour surveiller et confirmer l’expression de la cible protéique indiquée souhaitée
- L’échantillon se dilue à l’aide du diluant fourni et en le plongeant dans la bande de flux latéral, afin d’obtenir des résultats visuels en seulement 5 à 10 minutes
- Sensible—Détecte les marqueurs protéiques dans les échantillons de surnageant ou de lysat cellulaire jusqu’à de faibles concentrations de µ g/ml
- Spécifique—Le dosage ne réagit pas transversalement avec les réactifs courants de lyse et de préparation des protéines
- Fiable— Les résultats sont similaires aux autres immunodosages d’anticorps, y compris le transfert Western et ELISA
- Longue durée de conservation— Stable pendant au moins un an à 4 °C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 10 bandelettes de dosage rapide • Diluant d’échantillon, 15 ml Suffisant pour 10 déterminations de dosage Stocker à 2 - 8°C. |
| Substances à analyser détectables | Protéines marquées au Streptag II |
| Doser | Dosage rapide du débit latéral |
| Méthode de détection | Chromogène |
| Gamme de produits | Pro-Detect |
| Type de produit | Doser |
| Spécificité | Marqueur de protéine |
| Suffisant pour | 10 dosages |
| À utiliser avec (application) | Dosage rapide du débit latéral |
| Quantité | 10 dosages |
| Afficher plus |