Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid His Competitive Assay Kit
Code produit 15950513 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 dosages
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15950513 10 dosages 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15950513 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A38507
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Includes
10 dosages
Le kit d‘analyse rapide et compétitive Pro-Detect™ est un kit de flux latéral avec bâtonnets à usage unique pour une détection rapide et facile des protéines marquées dans les systèmes d‘expression et de purification des protéines
  • Le dosage de débit latéral utilise des bandes à base de membrane revêtues d’anticorps conjugués liés au colorant spécifiques au marquage pour fournir une détection qualitative en dix minutes
  • Détectez les protéines marquées directement à partir des milieux de culture cellulaire (surnageant) ou de lysats cellulaires sans aucune manipulation ou instrumentation spéciale
  • Les bandes de flux latérales peuvent être utilisées au début et tout au long de l’expression pour surveiller et confirmer l’expression de la cible protéique indiquée souhaitée
  • L’échantillon se dilue à l’aide du diluant fourni et en le plongeant dans la bande de flux latéral, afin d’obtenir des résultats visuels en seulement 5 à 10 minutes
  • Sensible—Détecte les marqueurs protéiques dans les échantillons de surnageant ou de lysat cellulaire jusqu’à de faibles concentrations de µ g/ml
  • Spécifique—Le dosage ne réagit pas transversalement avec les réactifs courants de lyse et de préparation des protéines
  • Fiable— Les résultats sont similaires aux autres immunodosages d’anticorps, y compris le transfert Western et ELISA
  • Longue durée de conservation— Stable pendant au moins un an à 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 10 bandelettes de dosage rapide
• Diluant d’échantillon, 15 ml
Suffisant pour 10 déterminations de dosage
Stocker à 2 - 8°C.
Substances à analyser détectables Protéines marquées His
Doser Dosage rapide du débit latéral
Méthode de détection Chromogène
Gamme de produits Pro-Detect
Type de produit Doser
Spécificité Marqueur de protéine
Suffisant pour 10 dosages
À utiliser avec (application) Dosage rapide du débit latéral
Quantité 10 dosages
Conditions d’expédition Glace
Cible Protein