Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Système de préservation fongique et bactérienne Microbank™
Conçu pour simplifier le stockage et la récupération de cultures bactériennes et fongiques. Le système de préservation fongique bactérienne Prolab Diagnostics™ Microbank™ est prêt à l’emploi.
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.170M
Description
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
- Comprend des billes traitées et une solution cryoconservatrice spéciale
- Chaque flacon contient 25 billes, fournissant des cultures identiques répétées de l’organisme d’origine
- Un conservateur spécialement formulé assure une survie plus longue des cultures exigeantes et des récupérations quantitatives plus élevées
- 80 flacons fournis dans une boîte pour congélateur avec “couvercle transparent”
- Disponibles en 5 couleurs de bouchons / billes ou mélangées (16 flacons chacun de bleu, vert, bleu clair, rouge et jaune)