Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ - Kits de latex réactifs de test Blue E. coli 0157
Code produit 11969044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11969044 50 dosages 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11969044 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.070B
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Une seule colonie suffit pour le test, ce qui permet de détecter même une croissance limitée
  • Développé pour éliminer le risque de réactions croisées avec E. hermanii et d’autres espèces d’Escherichia négatives au sorbitol
  • Agglutination au latex
  • Résultats obtenus en 2 secondes
  • Complexité CLIA : Non-dérogatoire
  • Sensibilité de 100 %
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Clia Complexity Non-dérogatoire
Substances à analyser détectables Sérogroupe O157 d’E. coli
Sensibilité 1
Type Kit de réactif de test au latex bleu E. coli O157
Comprend 3,1 ml de réactif de latex E. coli O157, 1,5 ml de réactif de latex à témoin négatif, 1,5 ml de témoin positif, 25 cartes d’agglutination, 75 bâtonnets de mélange
Quantité 50 dosages
Heure du test 2 min.