Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex Staph Xtra Prolex™
Code produit 15828122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15828122 100 tests 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15828122 Fournisseur Pro-Lab Diagnostics™ Code fournisseur PL.1080
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Includes
  • Réactif latex Staph Xtra : 2 x 2,5 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Réactif Latex à contrôle négatif : 5,0 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Cartes d’agglutination : 20 (PL.1080), 48 (PL.1081)
  • Bâtonnets de mélange : 200 (PL.1080), 300 (PL.1081)
Méthode rapide et sensible permettant de distinguer le Staphylococcus aureus et le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) des autres espèces de Staphylococcus
  • Des résultats clairs et rapides en 20 secondes
  • Utilise des particules de latex bleu (CMMP) sur fond blanc
Spécification
Substances à analyser détectables S. aureus
Type Staphylocoque Xtra Kit Latex
Comprend 2 x 2,5 ml de réactif de latex Staph Xtra, 2,5 ml de réactif de latex à témoin négatif, 20 cartes d’agglutination, 200 bâtonnets de mélange
Quantité 100 tests